Filtri Pallflex®
Emfab™ TX40HI20WW, 90 mm
Codice catalogo 516-8014
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Vai a
Product Details & Documents
Filtri versatili ideali per un ampio range di applicazioni per il monitoraggio dell'aria.
- Adatti per campionamenti di gas e aria ad alte temperature
- Ideali per test di emissioni diesel e altri gas, secondo le normative in vigore
Tissuquartz™: Quarzo puro, senza materiale legante. Ritenzione di aerosol: 99,9%
Fiberfilm™: Fibre di vetro borosilicato termoresistenti rivestite in fluorocarbonio (TFE). Ritenzione di aerosol: 96,4%
Emfab™: Microfibre di vetro borosilicato rinforzate con tessuto non tessuto in fibra di vetro e legate con PTFE. Ritenzione di aerosol: 99,95%
* non sottoposti a trattamento termico
Specifiche
- Grado:Emfab™ TX40HI20WW
- Seq:23
- Taglia:90 mm
- Temperatura massima:260 °C
- Cat. No.:516-8014
- Peso:5 mg/cm²
- Spessore:178 µm
- Portata d'aria:68 l/min/cm² (0,7 bar)
- Portata di flusso dell'acqua:32 l/min/cm² (0,35 bar)