Filtri Pallflex®
Tissuquartz™, 25 mm
Nome del fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Vai a
Product Details & Documents
Filtri versatili ideali per un ampio range di applicazioni per il monitoraggio dell'aria.
- Adatti per campionamenti di gas e aria ad alte temperature
- Ideali per test di emissioni diesel e altri gas, secondo le normative in vigore
Tissuquartz™: Quarzo puro, senza materiale legante. Ritenzione di aerosol: 99,9%
Fiberfilm™: Fibre di vetro borosilicato termoresistenti rivestite in fluorocarbonio (TFE). Ritenzione di aerosol: 96,4%
Emfab™: Microfibre di vetro borosilicato rinforzate con tessuto non tessuto in fibra di vetro e legate con PTFE. Ritenzione di aerosol: 99,95%
* non sottoposti a trattamento termico
Documents
Specifiche
- Grado:Tissuquartz™
- Taglia:25 mm
- Temperatura massima:1093 °C
- Cat. No.:516-7991
- Peso:5,8 mg/cm²
- Spessore:432 µm
- Portata d'aria:73 l/min/cm² (0,7 bar)
- Portata di flusso dell'acqua:220 l/min/cm² (0,35 bar)