Portafiltri
Acciaio inossidabile 316/303, 47 mm, 57 mm, 59 mm
Catalog # 516-9064
Supplier: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Jump to:
Product Details & Documents
Lightweight filter holders for particulate and stack sampling.
- Non-sterile
- High quality and corrosion resistant
In-line filter holders are ideal for in-line liquid or gas filtration, open face unit 25 mm holder is designed for clean room sampling, whereas 47 mm holder is used for collection of breathing-zone air samples and can be used for trapping airborne particles, fluorescent tracers, and other contaminants.
Specifications
- Ø est:59 mm
- per Ø:47 mm
- Altezza:57 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile 316/303
- Seq:04
- Cat. No.:516-9064
- Raccordo di ingresso/uscita connessioni:3⁄8" FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (1⁄4") I.Ø tubing
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
- 516-9195Vite di ventilazione, in acciaio inossidabile tipo 304Per 516-9064Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 120.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
- 516-9186Disco sotto-scarico, in acciaio inossidabile tipo 316Per 516-9031Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 120.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
- 516-8063Adattatore portagomma, in nylon, da 1/4" MNPT a tubo con DI 6,4 mm (1/4")Per 300-0002, 516-9064Log in for availability1 * 10 ST - SFr. 82.40
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
- 516-9162Disco sotto-scarico, in acciaio inossidabile tipo 316Per 516-9064, 300-0009Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 67.30
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
- 516-9161Reticella di supporto, in acciaio inossidabile tipo 316Per 516-9064, 300-0009Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 74.40
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
- 516-1220Viton O-ring, ARP No. –117For 300-0001, 300-0000Log in for availability1 * 5 ST - SFr. 38.80
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice
- 516-1210Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubingFor 300-0001, 516-9031, 300-0000, 300-0007, 300-0008Log in for availability1 * 5 ST - SFr. 48.00
Product Information
- Catalog #DescrizioneTipoAvailabilityPrice