Orders LinkContactUsLinkComponent
Portafiltri
Portafiltri
Delrin®/acciaio inox 316, 25 mm, 20 mm, 35 mm
Codice catalogo 300-0000
Nome del fornitore:   Cytiva (Formerly Pall Lab)
Portafiltri
Codice catalogo 300-0000
Nome del fornitore:  Cytiva (Formerly Pall Lab)
Portafiltri
Portafiltri
Delrin®/acciaio inox 316, 25 mm, 20 mm, 35 mm
Price
SFr. 346.00
Log in per disponibilità
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Lightweight filter holders for particulate and stack sampling.
  • Non-sterile
  • High quality and corrosion resistant
In-line filter holders are ideal for in-line liquid or gas filtration, open face unit 25 mm holder is designed for clean room sampling, whereas 47 mm holder is used for collection of breathing-zone air samples and can be used for trapping airborne particles, fluorescent tracers, and other contaminants.
Specifiche
  • Ø est:
    35 mm
  • per Ø:
    25 mm
  • Altezza:
    20 mm
  • Materiale:
    Delrin®/acciaio inox 316
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    300-0000
  • Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
    18"-27 FNPT/hose barb adapter accepts 6,4 mm (14") I.Ø tubing
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Vite di ventilazione, in acciaio inossidabile tipo 304
    Vite di ventilazione, in acciaio inossidabile tipo 304
    516-9195
    Per 516-9064
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Disco sotto-scarico, in acciaio inossidabile tipo 316
    Disco sotto-scarico, in acciaio inossidabile tipo 316
    516-9186
    Per 516-9031
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore portagomma, in nylon, da 1/4" MNPT a tubo con DI 6,4 mm (1/4")
    Adattatore portagomma, in nylon, da 1/4" MNPT a tubo con DI 6,4 mm (1/4")
    516-8063
    Per 300-0002, 516-9064
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 82.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Disco sotto-scarico, in acciaio inossidabile tipo 316
    Disco sotto-scarico, in acciaio inossidabile tipo 316
    516-9162
    Per 516-9064, 300-0009
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 67.30
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Reticella di supporto, in acciaio inossidabile tipo 316
    Reticella di supporto, in acciaio inossidabile tipo 316
    516-9161
    Per 516-9064, 300-0009
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 74.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Viton O-ring, ARP No. –020
    Viton O-ring, ARP No. –020
    516-1217
    For 516-9031
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 49.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • In-Line Filter Holder
    In-Line Filter Holder
    516-1216
    For 516-9031
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 60.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Viton O-ring
    Viton O-ring
    516-1205
    For 516-9064, 300-0009
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 78.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • O-ring, EPR-008
    O-ring, EPR-008
    516-1218
    For 516-9064
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 41.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Viton O-ring, ARP No. –117
    Viton O-ring, ARP No. –117
    516-1220
    For 300-0001, 300-0000
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 38.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone O-ring
    Silicone O-ring
    516-1225
    For 300-0002
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 46.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • PTFE flat vent washer
    PTFE flat vent washer
    516-1219
    For 516-9064
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 59.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubing
    Hose barb adapter, nylon, ¹/₈" MNPT to 6,4 mm tubing
    516-1210
    For 300-0001, 516-9031, 300-0000, 300-0007, 300-0008
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 48.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Tipo
    Disponibilità
    Price
  • PTFE thrust ring
    PTFE thrust ring
    516-1206
    For 516-9064, 300-0009
    Log in per disponibilità
    1 * 2 ST - SFr. 48.60