ContactUsLinkComponent
Pipette, Modello Reference fix, Eppendorf, bottone di funzionamento dell#apparecchiatura: rosso, per punte di pipette: 1500 µl, volu me: 1500 µl, inesattezza: 0,6 ±%, imprecisione: 0,2 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 613-3645
Nome del fornitore:  EPPENDORF
Pipette, Modello Reference fix, Eppendorf, bottone di funzionamento dell#apparecchiatura: rosso, per punte di pipette: 1500 µl, volu me: 1500 µl, inesattezza: 0,6 ±%, imprecisione: 0,2 1 * 1 pezzi
Codice catalogo 613-3645
Nome del fornitore:  EPPENDORF
Frequently Bought Together