Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Soluzione standard R (rosso) Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 125 mL
Nome del fornitore: REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Codice catalogo REGEEP707
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:125 mL
- Descrizione:Soluzione standard R (rosso) Reag. Ph. Eur.