Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Soluzione standard B (marrone) Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
Catalog # REGEEP703
Supplier:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Catalog # REGEEP703
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Soluzione standard B (marrone) Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 226.00
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Soluzione standard B (marrone) Reag. Ph. Eur.