Orders LinkContactUsLinkComponent
COD standards
COD standards
COD standard solution, 600 mg/l, 500 mL
Codice catalogo REGECOD600
Nome del fornitore:   REAGECON
COD standards
Codice catalogo REGECOD600
Nome del fornitore:  REAGECON
Numero CAS:  
COD standards
COD standard solution, 600 mg/l, 500 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 175.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Ideal for use as control standards to verify that correct analysis for COD has taken place.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Concentrazione:
    600 mg/l
  • Conf:
    500 mL
  • Descrizione:
    COD standard solution
Specifiche