pH buffer solutions, colour coded
4,00, ±0,01, rosso, 25 °C, 1 L
Nome del fornitore: REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Codice catalogo REGE104025C
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:1 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:rosso
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:4,00