Camici da laboratorio, in PP
senza tasche, bianco, XL
Codice catalogo GMEQOJC156
Nome del fornitore: GM EQUIPEMENT
Vai a
Product Details & Documents
Disposable PP visitor coats with collar. One version features two pockets.
- Chiusura con bottoni automatici
- Polsini dritti
- Tessuto non tessuto
Spessore: 40 g/m²
Colore: bianco
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XL
- Colore:bianco
- Descrizione:senza tasche
- Cat. No.:GMEQOJC156
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione