Camici da laboratorio, in PP
senza tasche, bianco, L
GMEQOJC155
Disposable PP visitor coats with collar. One version features two pockets.
- Chiusura con bottoni automatici
- Polsini dritti
- Tessuto non tessuto
Spessore: 40 g/m²
Colore: bianco
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:bianco
- Descrizione:senza tasche
- Cat. No.:GMEQOJC155
- Genere:Unisex
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory
- Tasche:senza tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione