Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per axioscope e axio lab.A1
Accessori per axioscope e axio lab.A1
Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
Codice catalogo 630-2581
Nome del fornitore:   ZEISS
Accessori per axioscope e axio lab.A1
Codice catalogo 630-2581
Nome del fornitore:  ZEISS
Accessori per axioscope e axio lab.A1
Accessori per axioscope e axio lab.A1
Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
Price
SFr. 320.15
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
  • Descrizione:
    Stage micrometer for reflected light 5 +100/100y - 5 lines with 1 mm intervals in y-direction - 100 lines with 1/100 mm intervals in y-direction
  • Seq:
    21