Orders LinkContactUsLinkComponent
Celle di conducibilità
TetraCon® 325-6, testa POM, TetraCon® 325-6, testa POM, 1 µS/cm - 2 S/cm, 0,475 cm-1, –5...+80 °C, Epoxy, 15,3×120 mm, Cavo di 6 m
Codice catalogo 663-1842
Nome del fornitore:   WTW
Celle di conducibilità
Codice catalogo 663-1842
Nome del fornitore:  WTW
Celle di conducibilità
Celle di conducibilità
TetraCon® 325-6, testa POM, TetraCon® 325-6, testa POM, 1 µS/cm - 2 S/cm, 0,475 cm-1, –5...+80 °C, Epoxy, 15,3×120 mm, Cavo di 6 m
Price
SFr. 1’140.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
Specifiche
  • Conduttanza:
    1 µS/cm - 2 S/cm
  • Connettore:
    Cavo di 6 m
  • Ø×L:
    15,3×120 mm
  • Tipo:
    TetraCon® 325-6, testa POM
  • Descrizione:
    TetraCon® 325-6, testa POM
  • Materiale:
    Epoxy
  • Seq:
    07
  • Temperatura:
    –5...+80 °C
  • Costante di cella:
    0,475 cm-1