Celle di conducibilità
LR 325/001 con sonda di temperatura, LR 325/001, 0,0001 - 30 µS/cm, 0,01 cm-1, 0...100 °C, Acciaio inossidabile, 20×120 mm, Cavo da 1,5 m
Codice catalogo 662-0484
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
TetraCon® 325, TetraCon® V and KLE 325 are suitable for on-site measurements in rivers, lakes and wastewater, fish farming, ground water measurements and applications in water laboratories.
TetraCon® 325/C is ideal for heavy chemical applications, e.g. for acid media.
TetraCon® 325/S is great for measurements in pastes, creams and emulsions.
LR 325/01 is good for measurements in ultapure water.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSensors for Field and Laboratory.pdf
Additional Product Details
WTWA301960_TDS_EN WTWA301961_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Conduttanza:0,0001 - 30 µS/cm
- Connettore:Cavo da 1,5 m
- Ø×L:20×120 mm
- Tipo:LR 325/001
- Descrizione:LR 325/001 con sonda di temperatura
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Temperatura:0...100 °C
- Costante di cella:0,01 cm-1