Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen probes, CellOx® / DurOx®
Dissolved oxygen probes, CellOx® / DurOx®
CellOx® 325 con contenitore di calibrazione OxiCal®-SL, CellOx® 325 con contenitore di calibrazione OxiCal®-SL, Cavo di 6 m
Codice catalogo 662-0391
Nome del fornitore:   WTW
Dissolved oxygen probes, CellOx® / DurOx®
Codice catalogo 662-0391
Nome del fornitore:  WTW
Dissolved oxygen probes, CellOx® / DurOx®
Dissolved oxygen probes, CellOx® / DurOx®
CellOx® 325 con contenitore di calibrazione OxiCal®-SL, CellOx® 325 con contenitore di calibrazione OxiCal®-SL, Cavo di 6 m
Price
SFr. 1’830.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Galvanic dissolved oxygen sensors for universal (CellOx®) or field use (DurOx®).
  • Membrane-covered sensors
  • User friendly and long operation time
CellOx® 325 is a dissolved oxygen sensor with integrated temperature compensation and membrane leak monitoring, which can be used in the lab as well as in the field. Its features include a quick response time (t99<60 s) and low-maintenance operation. Its fields of use include surface waters, measurements in wastewater treatment plants, BOD directions, but also industrial and other applications. It is filled with electrolyte and achieves a long dwelling time up to 6 months. The calibration vessel is part of the delivery.
DurOx® is a robust, membrane-covered galvanic dissolved oxygen sensor for applications in flowing waters, fish hatcheries, aeration basins and more fields. With screw-on protection. The special membranes achieve stable measured values, especially in the aeration basin and similar applications with strongly fluctuating oxygen content.
Measuring ranges:
Oxygen: 0 to 50 mg/L (concentration); 0 to 600% (saturation)
Partial pressure: 0 to 1250 mbar
Documents
Specifiche
  • Connettore:
    Cavo di 6 m
  • Tipo:
    CellOx® 325 con contenitore di calibrazione OxiCal®-SL
  • Descrizione:
    CellOx® 325 con contenitore di calibrazione OxiCal®-SL
  • Seq:
    03
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Accessory box for DurOx® sensor, incl. 3 exchange membrane heads and electrolyte, abrasive foil
    Accessory box for DurOx® sensor, incl. 3 exchange membrane heads and electrolyte, abrasive foil
    662-0285
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 408.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Recipiente di calibrazione per sensori DurOx®
    Recipiente di calibrazione per sensori DurOx®
    WTWA201579
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 323.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Manicotto per calibrazione standard e conservazione, per la calibrazione precisa in aria satura d'acqua, OxiCal®-SL
    Manicotto per calibrazione standard e conservazione, per la calibrazione precisa in aria satura d'acqua, OxiCal®-SL
    715-2960
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 342.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • 3 replacement membrane heads for DurOx® sensors
    3 replacement membrane heads for DurOx® sensors
    WTWA202740
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST - 295.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cathode cleaner (abrasive foil) for WTW oxygen sensors of CellOx® series
    Cathode cleaner (abrasive foil) for WTW oxygen sensors of CellOx® series
    715-2954
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 59.80 SFr.