Orders LinkContactUsLinkComponent
ISE standard solutions
ISE standard solutions
Standard solution calcium ions (ES/Ca), 1 L
Codice catalogo 662-0368
Nome del fornitore:   WTW
ISE standard solutions
Codice catalogo 662-0368
Nome del fornitore:  WTW
Numero CAS:  
ISE standard solutions
ISE standard solutions
Standard solution calcium ions (ES/Ca), 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 234.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
These standard solutions for calibration contain 10 g of the ion to be measured per 10 liters.
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    Standard solution calcium ions (ES/Ca)
Specifiche