Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
ISE standard solutions

ISE standard solutions

Soluzione tampone ES/F: 10 g/l F (F800), 1 L
Codice catalogo 662-0360
Nome del fornitore:   WTW
ISE standard solutions
Codice catalogo 662-0360
Nome del fornitore:  WTW
Numero CAS:  
ISE standard solutions
ISE standard solutions

Soluzione tampone ES/F: 10 g/l F (F800), 1 L

Numero CAS:  
Price
SFr. 234.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents

These standard solutions for calibration contain 10 g of the ion to be measured per 10 liters.

Documents

Specifiche

Specifiche

  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    Soluzione tampone ES/F: 10 g/l F (F800)

Specifiche

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.