Temperature probes
Sonda di temperatura, con cavo di 3 m, spina impermeabile e clip incorporata per elettrodi per pH, TFK 325/HC, Compensazione automatica della temperatura
Codice catalogo WTWA109823
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Sonda di temperatura, con cavo di 3 m, spina impermeabile e clip incorporata per elettrodi per pH
- Tipo:TFK 325/HC
- Applicazione:Compensazione automatica della temperatura
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Holding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HCHolding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HCWTWA109821Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 157.00