Temperature probes
Sonda di temperatura, con cavo di 1 m, spina impermeabile e clip incorporata per elettrodi per pH, TFK 325/HC, Compensazione automatica della temperatura in soluzioni acquose
Catalog # 662-1394
Supplier: WTW
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Sonda di temperatura, con cavo di 1 m, spina impermeabile e clip incorporata per elettrodi per pH
- Tipo:TFK 325/HC
- Applicazione:Compensazione automatica della temperatura in soluzioni acquose
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- WTWA109821Holding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HCLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 157.00