Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Buffer solution, PL 4, 4,01, ±0,02, 250 mL
Nome del fornitore: WTW
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Codice catalogo WTWA109110
Nome del fornitore: WTW
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
These standard buffer solutions (work reference buffer solutions) are widely used in precision applications.
- Traceably certified to PTB/NIST and therefore safe for use
- Every bottle is labeled with their own lot number with an expiration date
Certifications: DIN 19266-01: 2000.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottococ_WTWA109000_07.27 CoC_WTWA109000_08.24-1 CoC_WTWA109000_12.23-1 CoC_WTWA109110_01.24-1 CoC_WTWA109110_02.27-1
More
SDS_IT_CH_WTWA109400
Scheda di sicurezza
Sensors for Field and Laboratory.pdf
Ulteriori dettagli sul prodotto
WTWA109110_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:Buffer solution, PL 4
- Accuratezza pH:±0,02
- Valore pH:4,01