pH Electrodes, SenTix®
Elettrodo pH SenTix® 41, sonda di temperatura, SenTix® 41*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plastica, Gel, 12×120 mm, DIN/a banana (1×4mm), cavo fisso di 1 m, Field
: WTW
Questi elettrodi per pH, collaudati e testati, sono semplici da utilizzare e offrono qualità e precisioni elevate.
- Elettrodi con elettrolita a gel e corpo in plastica robusto e antiurto, la membrana in vetro è protetta in modo sicuro da uno schermo di protezione
- Elettrodi con elettrolita liquido: L'effetto capillare del filo di platino garantisce un flusso in uscita costante e previene la contaminazione da precipitati o sporco anche
- Elettrodi SenTix® HW e HWS: velocità del flusso dell'elettrolita regolabile per un uso ottimale
La nuova membrana in vetro ottimizzata garantisce misurazioni rapide anche a basse temperature. Il tappo del foro di riempimento, di semplice utilizzo, evita la fuoriuscita dell'elettrolita durante lo stoccaggio.
* Con sonda di temperatura integrata (NTC 30 KOhm).
- Connettore:DIN/a banana (1×4mm), cavo fisso di 1 m
- Ø×L:12×120 mm
- Per:Field
- Tipo:SenTix® 41*
- Descrizione:Elettrodo pH SenTix® 41, sonda di temperatura
- Materiale:Plastica
- Seq:05
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- Descrizione
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - SFr. 75.60