Temperature probes
Sonda di temperatura, con cavo di 1 m e spina impermeabile, TFK 325, Compensazione automatica della temperatura in soluzioni acquose
Codice catalogo 662-0264
Nome del fornitore: WTW
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Sonda di temperatura, con cavo di 1 m e spina impermeabile
- Tipo:TFK 325
- Applicazione:Compensazione automatica della temperatura in soluzioni acquose
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Holding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HCHolding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HCWTWA109821Log in per disponibilità1 * 1 ST - 157.00 SFr.