Orders LinkContactUsLinkComponent
Temperature probes
Temperature probes
Sonda di temperatura, con cavo di 1 m e spina impermeabile, TFK 150, Compensazione automatica della temperatura
Codice catalogo 663-1821
Nome del fornitore:   WTW
Temperature probes
Codice catalogo 663-1821
Nome del fornitore:  WTW
Temperature probes
Temperature probes
Sonda di temperatura, con cavo di 1 m e spina impermeabile, TFK 150, Compensazione automatica della temperatura
Price
SFr. 692.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Sonda di temperatura, con cavo di 1 m e spina impermeabile
  • Tipo:
    TFK 150
  • Applicazione:
    Compensazione automatica della temperatura
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Holding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HC
    Holding clip for SenTix pH electrodes and temperature sensor TFK 325/HC
    WTWA109821
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 157.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..