Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
250 ml, Collo centrale 51 - 400, collo laterale 33 - 430, 85×175 mm
734-3009
Fiasca in vetro borosilicato, agitatore a pale in vetro e PTFE, tappo con guarnizione in silicone e PTFE
- L'asta di agitazione a pale è regolabile e favorisce una miscelazione più efficace
- L'agitatore non fuoriesce dal tappo, riducendo al minimo l'ingombro e il rischio di eventuali contaminazioni
- L'increspatura sul fondo delle fiasche da 125 ml migliora la circolazione e riduce l'accumulo cellulare nel centro della fiasca
- Le fiasche da 500 ml e con volumi maggiori hanno un braccio laterale da 45 mm utilizzabile per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculo, l'introduzione di una sonda per la misura del pH o per altre applicazioni
Le fiasche con due braccia laterali Celstir® sono ideali per le colture in sospensione e su microcarrier (cellule di insetti, ibridomi, linee cellulari modificate).
- Ø×A:85×175 mm
- Capacità:250 ml
- Collo:Collo centrale 51 - 400, collo laterale 33 - 430
Accessories
- DescrizioneCapacitàPer
- DescrizioneCapacitàPer
- DescrizioneCapacitàPer
- 734-3175Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca3000 mlBottiglie Celstir®/Magna-Flex1 * 1 ST - SFr. 1’400.00
- DescrizioneCapacitàPer
- 734-3176Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca6000 mlBottiglie Celstir®/Magna-Flex1 * 1 ST - SFr. 1’800.00