Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

50 ml, Collo centrale 38 - 430, collo laterale 15 - 415, 38×141 mm
Codice catalogo 734-3007
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Codice catalogo 734-3007
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®
Spinner Flask, Celstir®, WHEATON®

50 ml, Collo centrale 38 - 430, collo laterale 15 - 415, 38×141 mm

Price
SFr. 549.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Fiasca in vetro borosilicato, agitatore a pale in vetro e PTFE, tappo con guarnizione in silicone e PTFE

  • L'asta di agitazione a pale è regolabile e favorisce una miscelazione più efficace
  • L'agitatore non fuoriesce dal tappo, riducendo al minimo l'ingombro e il rischio di eventuali contaminazioni
  • L'increspatura sul fondo delle fiasche da 125 ml migliora la circolazione e riduce l'accumulo cellulare nel centro della fiasca
  • Le fiasche da 500 ml e con volumi maggiori hanno un braccio laterale da 45 mm utilizzabile per la ventilazione, l'aggiunta o il prelievo di terreno, l'inoculo, l'introduzione di una sonda per la misura del pH o per altre applicazioni

Le fiasche con due braccia laterali Celstir® sono ideali per le colture in sospensione e su microcarrier (cellule di insetti, ibridomi, linee cellulari modificate).

Specifiche
  • Ø×A:
    38×141 mm
  • Capacità:
    50 ml
  • Collo:
    Collo centrale 38 - 430, collo laterale 15 - 415
Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Capacità
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    734-3172
    250 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 410.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Capacità
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    734-3174
    1000 ml
    Celstir®/Magna Flex®
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 851.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Capacità
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    734-3175
    3000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’400.00

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Capacità
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    Celstir®/Magna Flex®, solo fiasca
    734-3176
    6000 ml
    Bottiglie Celstir®/Magna-Flex
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’800.00