Fiale, pre-incise, WHEATON®
Ampolla, preintaccata, trasparente, 5 ml, 16,5×84 mm
Codice catalogo 215-8008
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
Le fiale in vetro realizzate in vetro borosilicato a basso estraibile possono essere sigillate ermeticamente per preservare la purezza ed estendere la shelf life del contenuto.
- Sigillo antimanomissione
- Per la conservazione di prodotti biologici
- La banda dorata sullo stelo della fiala indica che è pre-incisa per facilitare lo snap-off della parte superiore eliminando la necessità di limare la fiala
Ideale per imballaggi standard, standard ambientali e diagnostici, liofilizzazione e conservazione criogenica.
Certifications: USP Tipo I, ASTM E438 Tipo I, Classe A
Specifiche
- Ø×A:16,5×84 mm
- Capacità:5 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Ampolla, preintaccata