Punte per pipetta Eclipse™ Standard Surface
Product Details & Documents
Le punte per pipetta a superficie standard Eclipse™ di Labcon sono realizzate in polipropilene di grado medicale vergine di alta qualità, 100% puro. La resina è pre-testata per garantire l’assenza di estraibili.
Progettate in modo unico per adattarsi alla maggior parte dei marchi più diffusi di pipette
- Design versatile per varie applicazioni di laboratorio, con punta a becco, estese, graduate, ultrafini e altro
- Le dimensioni delle punte vanno da 10 a 1250 µl
- Resine Pure USP Class VI, naturalmente idrofobe, forniscono un’elevata uniformità di qualità delle punte
- Le punte sterili garantiscono il più alto livello di garanzia di sterilità pari a 10⁻⁶
- Prodotto negli USA
Le resine Labcon sono pre-testate per garantire l’assenza di estraibili, PFAS o altri composti presenti.
Tutte le punte sono sottoposte a test continui per lotto per garantire precisione e prestazioni costanti nei laboratori di test fisici e biologici interni di Labcon.
Certifications: Senza PFAS, senza endotossine, senza ATP, senza RNasi/Dnasi, bassi metalli in tracce (<1 ppm).
Specifiche
- Confezione:1248/pack, 12480/case, 10 packs/case
- Sterili:-
- Volume:10 µl
- Lunghezza:31,4 mm
- Stile punta:Graduated, UltraFine
- Colore puntale:Clear
- Per uso con:Universal pipettes