Set Cellroll
CELLROLL Set, 4 roller bottles for CB 170, CB 170-L, CB 170-O₂, CB 170-O₂L, CBF 170, CBF 170-O₂
Codice catalogo BIND8012-1885
New Product
Nome del fornitore: Binder
Vai a
Product Details & Documents
Integra Cellroll è un sistema rotante compatto e affidabile per bottiglie, progettato per la coltivazione di cellule aderenti in bottiglie a rullo. Questo sistema modulare ed espandibile per bottiglie a rullo è adatto per 4 o 6 bottiglie a rullo.
- Campo di velocità regolabile in continuo da 0,1 a 2 rpm, il sistema consente una rotazione delicata e uniforme delle bottiglie per colture cellulari Regolazione fine del senso di rotazione, della velocità di rotazione: La rotazione continua garantisce una distribuzione uniforme delle cellule e del mezzo di coltura, favorendo condizioni di crescita ottimali e rese elevate Progettato specificamente per l’uso in incubatori CO₂ - con materiali resistenti alla temperatura e un design compatto e impilabile Regolazione fine del senso di rotazione, della velocità di rotazione: Regolazione fine dei tempi di pausa e dei cicli di intervallo: Con fase di avvio e arresto morbidi:
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Descrizione:CELLROLL Set, 4 roller bottles for CB 170, CB 170-L, CB 170-O₂, CB 170-O₂L, CBF 170, CBF 170-O₂
- Seq:1