Orders LinkContactUsLinkComponent
Set Cellroll
Set Cellroll
CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
Codice catalogo BIND8012-0572
New Product
Nome del fornitore:   Binder
Set Cellroll
Codice catalogo BIND8012-0572
Nome del fornitore:  Binder
New Product
Set Cellroll
Set Cellroll
CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
Price
SFr. 12’320.00
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
Integra Cellroll è un sistema rotante compatto e affidabile per bottiglie, progettato per la coltivazione di cellule aderenti in bottiglie a rullo. Questo sistema modulare ed espandibile per bottiglie a rullo è adatto per 4 o 6 bottiglie a rullo.
  • Campo di velocità regolabile in continuo da 0,1 a 2 rpm, il sistema consente una rotazione delicata e uniforme delle bottiglie per colture cellulari Regolazione fine del senso di rotazione, della velocità di rotazione: La rotazione continua garantisce una distribuzione uniforme delle cellule e del mezzo di coltura, favorendo condizioni di crescita ottimali e rese elevate Progettato specificamente per l’uso in incubatori CO₂ - con materiali resistenti alla temperatura e un design compatto e impilabile Regolazione fine del senso di rotazione, della velocità di rotazione: Regolazione fine dei tempi di pausa e dei cicli di intervallo: Con fase di avvio e arresto morbidi:
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifiche
  • Descrizione:
    CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
  • Seq:
    4