Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Test kits, DEHA, CHECKIT®

DEHA testpak, 0 - 0,5 mg/L DEHA
Codice catalogo LOVI147870
New Product
Nome del fornitore:   Lovibond
Test kits, DEHA, CHECKIT®
Codice catalogo LOVI147870
Nome del fornitore:  Lovibond
New Product
Numero CAS:  
Test kits, DEHA, CHECKIT®

DEHA testpak, 0 - 0,5 mg/L DEHA

Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

CHECKIT® Comparator is a compact and handy colorimetric unit which is suitable for both mobile and static analysis work. Supplied with a generous number of different colour scales, it provides the basis for a comprehensive, easy-to use colorimetric analysis system.

  • Easy operation and exact reagent dosing
  • Tablet reagents have minimum guaranteed shelf life of 5/10 years

The operating instructions provide a step-by-step explanation of conducting the water test to achieve reliable and accurate measurements in the minimum of time.

 : Test kit includes CHECKIT® discs, cells, stirring rod and AQUALYTIC® tablet reagents (for 30 tests) for the desired test supplied in a sturdy plastic case.

Specifiche

Specifiche

  • Descrizione:
    DEHA testpak
  • Range di misura:
    0 - 0,5 mg/L DEHA

Specifiche

Accessories

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® Comparator, path length 13,5 mm
    CHECKIT® Comparator, path length 13,5 mm
    LOVI145000
    1
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 27.70 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® plastic cells, pack of 10, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    CHECKIT® plastic cells, pack of 10, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    LOVI145500
    10
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - 62.80 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® plastic cells, pack of 5, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    CHECKIT® plastic cells, pack of 5, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    LOVI145505
    5
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - 37.10 SFr.

Informazioni sul prodotto

  • Codice catalogo
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • CHECKIT® plastic cells, pack of 100, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    CHECKIT® plastic cells, pack of 100, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    LOVI145510
    100
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - 520.00 SFr.