Test Tubes with Screw Cap
10 ml, Yes, Tappo a vite, Provette per analisi, sterili,
Codice catalogo KART5605
New Product
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
Provette in PP, 10 ml, con base autoportante e tappo a vite ermetico di colore giallo per una chiusura a tenuta.
Non graduati
Disponibile anche in versione sterile e confezionata singolarmente
Ø×H: 16×100 mm
:
:
:
:
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Tipo di chiusura:Tappo a vite
- Capacità:10 ml
- Descrizione:Provette per analisi, sterili
- Seq:3