Camici da laboratorio BASIC Plus
, blu, XXL
Codice catalogo KIMW10034
New Product
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Camici da laboratorio BASIC Plus
Codice catalogo KIMW10034
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
New Product
Vai a
Product Details & Documents
Questi camici sono realizzati in tessuto SMS protettivo a tre strati resistente al passaggio del sangue. Consigliati per aree in cui esiste il potenziale contatto con fluidi leggeri.
- Colletto e polsini in maglia
- Cinque bottoni a pressione
- Tre tasche rinforzate
- Con etichetta taglia/nome
- Passante al collo per appendere
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Colore:blu
- Seq:5
- Cat. No.:KIMW10034
- Genere:Unisex
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Clinical
- Tasche:con tasche
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione
- Environmentally Preferable:Riduzione degli sprechi