Tamponi, Microdenier
Product Details & Documents
Serie di tamponi realizzati con il più puro materiale microdenier, 100% poliestere, privo di nylon. La costruzione con legame termico completo elimina la contaminazione da adesivi.
- Codifica per lotto per tracciabilità e controllo qualità
- Manico in polipropilene vergine al 100%
Lavato per camera bianca, garantisce livelli estremamente bassi di particelle, NVR (residui non volatili) e ioni ed è progettato per offrire una maggiore capacità di assorbimento e prestazioni di assorbimento rapido. Pulizia senza aloni su superfici sensibili ai graffi e compatibile con detergenti e disinfettanti QAC (cloruro di ammonio quaternario). Prodotto in camera bianca con tolleranze precise e costanti mediante processi automatizzati ad alta precisione.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione: In otto sacchetti richiudibili privi di silicone per confezione.
Attenzione: Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
Documents
Specifiche
- Descrizione:Tamponi microdenier con testina mini
- Lunghezza:71 mm
- Seq:6
- Cat. No.:TEXWTX758MD
- Larghezza impugnatura:2,2 mm
- Lunghezza impugnatura:60 mm
- Forma testa:S
- Lunghezza testa:11 mm
- Larghezza testa:3,2 mm