Coperture per mop piatto TechniCloth®
Salviette per mop da pavimento Technicloth®, 690×380 mm,
115-0480
New Product
: Texwipe
Coperture per mop (ISO Classe 3 - 8) per la pulizia e decontaminazione dei pavimenti.
- Realizzate senza leganti chimici o additivi
- Non tessuto, poliestere/cellulosa economico per pulire e rimuovere residui
- Resistenti agli agenti chimici, sopportano l’esposizione a comuni soluzioni di pulizia e disinfezione
Packaging:
Caution:
Documents
- Descrizione:Salviette per mop da pavimento Technicloth®
- L×L:690×380 mm
- Seq:5