Coperture per mop piatto TechniCloth®
Technicloth® floor mop wipers, 250×600 mm
TEXWTX630
New Product
: Texwipe
Coperture per mop (ISO Classe 3 - 8) per la pulizia e decontaminazione dei pavimenti.
- Realizzate senza leganti chimici o additivi
- Non tessuto, poliestere/cellulosa economico per pulire e rimuovere residui
- Resistenti agli agenti chimici, sopportano l’esposizione a comuni soluzioni di pulizia e disinfezione
:
:
- Descrizione:Technicloth® floor mop wipers
- L×L:250×600 mm
- Seq:3