Blocco note autoadesivo, TexWrite® TexNotes
, 76×102 mm, azzurro
TEXWTX5820
New Product
: Texwipe
Ideale per lasciare note su documenti, report, strumenti e sulla maggior parte delle superfici di camera bianca.
- L’adesivo elastomerico polimerico a bassa contaminazione consente di applicare e rimuovere TexNotes® senza lasciare residui significativi
Formato: 102×76 mm
:
:
:
: 72 fogli per blocco, 10 blocchi per confezione (Bag-Within-A-Bag®).
:
- Colore:azzurro
- Dimensioni:76×102 mm
- Seq:2