Quaderni a spirale per cleanroom TexWrite®
Quaderno, a spirale, bianco, TX5742, A righe, 76×127 mm, 100
Catalog # TEXWTX5742
New Product
Supplier: Texwipe
Jump to:
Product Details & Documents
Quaderno a spirale per cleanroom TexWrite®, righe tipo college. Una scelta economica per prendere appunti e registrare dati in ambienti critici.
- Stampato con inchiostri a basso sodio resistenti all’IPA
- Si apre completamente in piano e le pagine ruotano liberamente per facilità d’uso
Formato: grande (279×216 mm), medio (216×140 mm), piccolo (127×76 mm).
Packaging: Bag-Within-A-Bag®.
Caution:
Specifications
- Formato carta:76×127 mm
- Tipo:A righe
- Colore:bianco
- Descrizione:Quaderno, a spirale
- Seq:2
- Numero di pagine:100
- Modello:TX5742