Mop, AlphaMop™, PE
Coperture e tamponi in poliestere AlphaSat® pre-umidificati con 6% IPA / 94% DIW, non sterile, 203×381 mm, -, , Totale 100 coperture e 4 tamponi/cartone
Codice catalogo TEXWTX7026
New Product
Nome del fornitore: Texwipe
Vai a
Product Details & Documents
Ideale per la pulizia di soffitti, pareti, pavimenti e altre superfici piane in ambienti critici. La testa in poliestere sostituibile e lavata si adatta su un gruppo tampone piatto in schiuma con snodo girevole fissato a un manico in fibra di vetro. Il tampone in schiuma sostituibile assicura che la testa in poliestere si conformi a pavimenti testurizzati e altre superfici resistendo a corrosione e abrasione. Un manico in fibra di vetro leggero e durevole offre all’utente un eccellente controllo della testa girevole.
- Mop leggero mantiene una generazione ultra-bassa di particelle ed estraibili
- Il mop può essere sterilizzato
- Le coperture della testa mop possono essere pre-umidificate con 6% isopropanolo
- Raggiunge facilmente aree difficili da raggiungere
- Eccellente durata con bassa contaminazione
- Consente all’utente di cambiare frequentemente coperture e tamponi in schiuma, aderendo al protocollo di pulizia
- Configurazione a cambio rapido di copertura e tampone in schiuma
Lunghezza manico.
Packaging: Il mop è confezionato per cleanroom in Bag-Within-A-Bag®.
Caution: *Il/I prodotto/i in questa pagina sono al di fuori dell’ambito di applicazione della Direttiva UE 2019/904.
Documents
Specifiche
- Descrizione:Coperture e tamponi in poliestere AlphaSat® pre-umidificati con 6% IPA / 94% DIW, non sterile
- Lunghezza:-
- L×L:203×381 mm
- Confezione:Totale 100 coperture e 4 tamponi/cartone