Pipette Pasteur
, 1 ml, 150 mm, 0,25 ml, +, Confezionata singolarmente
Catalog # KART330
New Product
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PE, monouso, sterile o non sterile.
- Pipette monouso in PE con bulbo e graduazioni
- La punta sottile garantisce un trasferimento preciso del campione
- Le pipette non sterili sono disponibili in multipack; le pipette sterili sono confezionate singolarmente
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: *Capillare
Specifications
- Confezione:Confezionata singolarmente
- Sterili:+
- Capacità:1 ml
- Lunghezza:150 mm
- Seq:2
- Graduazione della scala:0,25 ml