Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocchi per vial
Blocco VLS-W12-D190-A, Ø 19,7 mm, Fiale da 19 mm, 12, 45 mm
  VELPA00000518
New Product
Blocchi per vial
  VELPA00000518
New Product
Blocchi per vial
Blocchi per vial
Blocco VLS-W12-D190-A, Ø 19,7 mm, Fiale da 19 mm, 12, 45 mm
SFr. 170.00
1 * 1 ST
Questi blocchi sono adatti per vial di reazione, spesso utilizzati in applicazioni chimiche e farmaceutiche per sintesi di composti, estrazione o preparazione campioni.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
  • N. di fori:
    12
  • Descrizione:
    Blocco VLS-W12-D190-A
  • Seq:
    5
  • Profondità:
    45 mm
  • Dimensione pozzetto:
    Ø 19,7 mm
  • Per:
    Fiale da 19 mm
  • Cat. No.:
    VELPA00000518