Blocchi combinati
Blocco CCT-W09-COMBO, Ø 11,1/17,1/29 mm, Centrifuga conica da 1,5/15/50 ml, 4/3/2, 39,1/44,5/47,6 mm
Codice catalogo VELPA00000512
New Product
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- N. di fori:4/3/2
- Descrizione:Blocco CCT-W09-COMBO
- Seq:2
- Profondità:39,1/44,5/47,6 mm
- Dimensione pozzetto:Ø 11,1/17,1/29 mm
- Per:Centrifuga conica da 1,5/15/50 ml
- Cat. No.:VELPA00000512