Blocchi combinati
Blocco STT-W14-COMBO, Ø 8,3/13,9/26,2 mm, Provette a fondo tondo da 6/12/13/25 mm, 6/5/3, 48,4 mm
Codice catalogo VELPA00000511
New Product
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- N. di fori:6/5/3
- Descrizione:Blocco STT-W14-COMBO
- Seq:1
- Profondità:48,4 mm
- Dimensione pozzetto:Ø 8,3/13,9/26,2 mm
- Per:Provette a fondo tondo da 6/12/13/25 mm
- Cat. No.:VELPA00000511