Blocchi combinati
Blocco MCT-W21-COMBO, Ø 7,9/11,1/11,5 mm, 0,5 provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml, 6/10/5, 27,6/39,1/38,1 mm
Catalog # VELPA00000513
New Product
Supplier: VELP SCIENTIFIC
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- N. di fori:6/10/5
- Descrizione:Blocco MCT-W21-COMBO
- Seq:3
- Profondità:27,6/39,1/38,1 mm
- Dimensione pozzetto:Ø 7,9/11,1/11,5 mm
- Per:0,5 provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml
- Cat. No.:VELPA00000513