Blocchi per COD
Blocco COD-W24-D160-A, Ø 16,0 mm, Provette a fondo tondo da 16 mm, 24, 47 mm
Codice catalogo 705-1206
New Product
Nome del fornitore: VELP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Dedicato all’analisi COD (domanda chimica di ossigeno) nei test ambientali, garantendo una digestione accurata dei campioni di acqua e acque reflue in condizioni controllate.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- N. di fori:24
- Descrizione:Blocco COD-W24-D160-A
- Seq:3
- Profondità:47 mm
- Dimensione pozzetto:Ø 16,0 mm
- Per:Provette a fondo tondo da 16 mm
- Cat. No.:705-1206