Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocchi per COD
Blocchi per COD
Blocco COD-W20-COMBO, Ø 16,0/22,0 mm, Provette a fondo tondo da 16/22 mm, 18/2, 47/45,5 mm
Codice catalogo 705-1208
New Product
Nome del fornitore:   VELP SCIENTIFIC
Blocchi per COD
Codice catalogo 705-1208
Nome del fornitore:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Blocchi per COD
Blocchi per COD
Blocco COD-W20-COMBO, Ø 16,0/22,0 mm, Provette a fondo tondo da 16/22 mm, 18/2, 47/45,5 mm
Price
SFr. 170.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dedicato all’analisi COD (domanda chimica di ossigeno) nei test ambientali, garantendo una digestione accurata dei campioni di acqua e acque reflue in condizioni controllate.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
  • N. di fori:
    18/2
  • Descrizione:
    Blocco COD-W20-COMBO
  • Seq:
    2
  • Profondità:
    47/45,5 mm
  • Dimensione pozzetto:
    Ø 16,0/22,0 mm
  • Per:
    Provette a fondo tondo da 16/22 mm
  • Cat. No.:
    705-1208