Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocchi per COD
Blocchi per COD
Blocco COD-W04-D420-A, Ø 42,0 mm, Provette a fondo tondo da 42 mm, 4, 51 mm
Catalog # 705-1207
New Product
Supplier:   VELP SCIENTIFIC
Blocchi per COD
Catalog # 705-1207
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Blocchi per COD
Blocchi per COD
Blocco COD-W04-D420-A, Ø 42,0 mm, Provette a fondo tondo da 42 mm, 4, 51 mm
Price
SFr. 170.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dedicato all’analisi COD (domanda chimica di ossigeno) nei test ambientali, garantendo una digestione accurata dei campioni di acqua e acque reflue in condizioni controllate.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • N. di fori:
    4
  • Descrizione:
    Blocco COD-W04-D420-A
  • Seq:
    1
  • Profondità:
    51 mm
  • Dimensione pozzetto:
    Ø 42,0 mm
  • Per:
    Provette a fondo tondo da 42 mm
  • Cat. No.:
    705-1207