Microscopi digitali EdgePLUS
Microscopio digitale, Ø: 33 mm, Altezza: 107 mm, AM4917MZT4, 400 ~ 470x, Luce bianca, 8 LED, 1,3 Megapixel (1280×960)
Codice catalogo IDCPAM4917MZT4
New Product
Nome del fornitore: Dino-Lite / IDCP B.V.
Microscopi digitali EdgePLUS
Codice catalogo IDCPAM4917MZT4
Nome del fornitore: Dino-Lite / IDCP B.V.
New Product
Vai a
Product Details & Documents
Il microscopio è progettato per fornire una riproduzione cromatica ad alta fedeltà grazie alle prestazioni in bassa luminosità e alle funzioni di controllo LED flessibile per osservare anche i più piccoli dettagli del vostro target.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Ingrandimento:400 ~ 470x
- Modello:AM4917MZT4
- Risoluzione:1,3 Megapixel (1280×960)
- Descrizione:Microscopio digitale, Ø: 33 mm, Altezza: 107 mm
- Seq:6
- Illuminazione:Luce bianca, 8 LED
- Cat. No.:IDCPAM4917MZT4
- Requisiti informatici:Windows 7, 8, 10, 11, MacOS 10.12 e superiori
- Peso:130 g
- Software:DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
- Frequenza dei fotogrammi:30 fps a 1,3 MP, MJPEG; 30 fps a VGA, MJPEG