Microscopi digitali EdgePLUS
Digital microscope, Ø: 33 mm, Length: 105 mm, AM4517MZTL, 10 - 140X, White light, 8 LEDs, 1,3 Megapixel (1280×960)
Codice catalogo IDCPAM4517MZTL
New Product
Nome del fornitore: Dino-Lite / IDCP B.V.
Microscopi digitali EdgePLUS
Codice catalogo IDCPAM4517MZTL
Nome del fornitore: Dino-Lite / IDCP B.V.
New Product
Vai a
Product Details & Documents
Il microscopio è progettato per fornire una riproduzione cromatica ad alta fedeltà grazie alle prestazioni in bassa luminosità e alle funzioni di controllo LED flessibile per osservare anche i più piccoli dettagli del vostro target.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Ingrandimento:10 - 140X
- Modello:AM4517MZTL
- Risoluzione:1,3 Megapixel (1280×960)
- Descrizione:Digital microscope, Ø: 33 mm, Length: 105 mm
- Seq:2
- Illuminazione:White light, 8 LEDs
- Cat. No.:IDCPAM4517MZTL
- Requisiti informatici:CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
- Peso:130 g
- Software:DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
- Frequenza dei fotogrammi:30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG