Microscopi digitali EdgePLUS
Microscopio digitale, Ø: 33 mm, Altezza: 104 mm, AM4117MZT, 10 - 220X, Luce bianca, 8 LED, 1,3 Megapixel (1280×960)
Catalog # IDCPAM4117MZT
New Product
Supplier: Dino-Lite / IDCP B.V.
Jump to:
Product Details & Documents
Il microscopio è progettato per fornire una riproduzione cromatica ad alta fedeltà grazie alle prestazioni in bassa luminosità e alle funzioni di controllo LED flessibile per osservare anche i più piccoli dettagli del vostro target.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Ingrandimento:10 - 220X
- Modello:AM4117MZT
- Risoluzione:1,3 Megapixel (1280×960)
- Descrizione:Microscopio digitale, Ø: 33 mm, Altezza: 104 mm
- Seq:1
- Illuminazione:Luce bianca, 8 LED
- Cat. No.:IDCPAM4117MZT
- Requisiti informatici:CPU: 2,5 GHz dual-core equivalente a Intel Core i5 o superiore, RAM: 4 GB o più, HD: 150 MB di spazio disponibile o più
- Peso:90 g
- Software:DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
- Frequenza dei fotogrammi:30 fps a 1,3 MP, MJPEG; 30 fps a VGA, MJPEG