Microscopi digitali EdgePLUS
Digital microscope, Ø: 32 mm, Height: 104 mm, AM4517MT-RFYW, 20 - 220X, White light, 8 LEDs, 1,3 Megapixel (1280×960)
IDCPAM4517MT-RFYW
New Product
Il microscopio è progettato per fornire una riproduzione cromatica ad alta fedeltà grazie alle prestazioni in bassa luminosità e alle funzioni di controllo LED flessibile per osservare anche i più piccoli dettagli del vostro target.
:
:
:
:
:
:
- Ingrandimento:20 - 220X
- Modello:AM4517MT-RFYW
- Risoluzione:1,3 Megapixel (1280×960)
- Descrizione:Digital microscope, Ø: 32 mm, Height: 104 mm
- Seq:4
- Illuminazione:White light, 8 LEDs
- Cat. No.:IDCPAM4517MT-RFYW
- Requisiti informatici:CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
- Peso:90 g
- Software:DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
- Frequenza dei fotogrammi:30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG